Imprimer
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4191-1G B4191-5G
TCIAB4191-1GEA 35.2 EUR
TCIAB4191-1G TCIAB4191-5G
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797227
Numéro CAS: 42860-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C