Imprimer
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4190-1G B4190-5G
TCIAB4190-1GEA 28.6 EUR
TCIAB4190-1G TCIAB4190-5G
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Numéro MDL: MFCD00190127
Numéro CAS: 191602-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %