Imprimer
Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium triflate, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
B4182-5G B4182-25G
TCIAB4182-5GEA 83.6 EUR
TCIAB4182-5G TCIAB4182-25G
Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₇F₃N₂O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427624
Numéro CAS: 765910-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C