Imprimer
O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B4178-5G B4178-1G
TCIAB4178-5GEA 171 EUR
TCIAB4178-5G TCIAB4178-1G
O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea
Formule: C₁₁H₂₄N₂O
Point d'ébullition: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657672
Numéro CAS: 71432-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d87fa61f75f68c240e3a804da372a1f25fce1535&vid=d87fa61f75f68c240e3a804da372a1f25fce1535&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %