Imprimer
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-Hexahydro-m-xylylenediamine, cis-1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane
B4176-1G B4176-5G
TCIAB4176-1GEA 174 EUR
TCIAB4176-1G TCIAB4176-5G
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.25 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro CAS: 10340-00-8
ONU: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %