N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4156-1G
B4156-5G
TCIAB4156-1GEA
26.4
EUR
TCIAB4156-1G
TCIAB4156-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00191866 Numéro CAS: 111652-20-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |