Imprimer
Acide 6-bromo-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4145-5G B4145-25G
TCIAB4145-5GEA 30.8 EUR
TCIAB4145-5G TCIAB4145-25G
Acide 6-bromo-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079722
Numéro CAS: 6967-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C