Imprimer
8-Bromoisoquinoleine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4144-1G B4144-5G
TCIAB4144-1GEA 53.9 EUR
TCIAB4144-1G TCIAB4144-5G
8-Bromoisoquinoleine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
8-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Numéro MDL: MFCD04973298
Numéro CAS: 63927-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C