N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(Tosylazanediyl)bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), N,N-Bis[2-(tosyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide
B4136-5G
B4136-25G
TCIAB4136-5GEA
37.4
EUR
TCIAB4136-5G
TCIAB4136-25G
N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N-Bis[2-(p-tolylsulphonyloxy)ethyl]-p-toluenesulphonamide
Formule:
C₂₅H₂₉NO₈S₃ |
Numéro MDL:
MFCD00026000 Numéro CAS: 16695-22-0 EINECS: 412-920-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |