(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
B4131-5G
B4131-25G
TCIAB4131-5GEA
34.1
EUR
TCIAB4131-5G
TCIAB4131-25G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule:
C₁₀H₈F₆O |
Numéro MDL:
MFCD03093010 Numéro CAS: 127852-28-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +26.0 to +29.0 deg (C=1、CH3CN) |