Imprimer
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Magenta-GlcA CHA Salt, Magenta-Gluc CHA Salt, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Cyclohexylammonium Salt
B4128-10MG B4128-100MG
TCIAB4128-10MGEA 23.1 EUR
TCIAB4128-10MG TCIAB4128-100MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Formule: C₁₄H₁₃BrClNO₇
MW: 521.79 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153929
Numéro CAS: 144110-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.0 to 5.6 %
Specific rotation [a]20/D -66.0 to -70.0 deg (C=1,DMF (50vol%))
beta-Glucuronidase detection test to pass test