Imprimer
4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4126-200MG B4126-1G
TCIAB4126-200MGEA 79.2 EUR
TCIAB4126-200MG TCIAB4126-1G
4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD01318960
Numéro CAS: 18791-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %