Imprimer
2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
B4124-1G B4124-5G
TCIAB4124-1GEA 106 EUR
TCIAB4124-1G TCIAB4124-5G
2,2'-Dibromoacetophenone ≥95.0% (par GC)
2,2'-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277.9406 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00044660
Numéro CAS: 49851-55-0
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %