Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
B4122-1G B4122-5G
TCIAB4122-1GEA 24.2 EUR
TCIAB4122-1G TCIAB4122-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-fluoro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Numéro MDL: MFCD03095305
Numéro CAS: 17282-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C