Balsalazide disodium salt dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-((2-carboxylatoethyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzoate dihydrate
B4121-1G
B4121-5G
TCIAB4121-1GEA
56.1
EUR
TCIAB4121-1G
TCIAB4121-5G
Balsalazide disodium salt dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Balsalazide disodium salt dihydrate
Formule:
C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈ MW: 437.31 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01631117 Numéro CAS: 150399-21-6 Merck Index: 14,00945 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 7.0 to 11.0 % |