Imprimer
Palmitate de méthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
10007358-1 10007358-5 10007358-10 10007358-25
CAYM10007358-1EA 25.8 EUR
CAYM10007358-1 CAYM10007358-5 CAYM10007358-10 CAYM10007358-25
Palmitate de méthyle
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 417 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29,9 °C
Densité: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3