Imprimer
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4100-1G B4100-5G
TCIAB4100-1GEA 38.5 EUR
TCIAB4100-1G TCIAB4100-5G
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00173924
Numéro CAS: 78818-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C