Imprimer
Acide 6-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
B4097-1G B4097-5G
TCIAB4097-1GEA 53.9 EUR
TCIAB4097-1G TCIAB4097-5G
Acide 6-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310788
Numéro CAS: 90259-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C