Imprimer
2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzylthio)pyridine-3-carboxylic Acid
B4088-1G B4088-5G
TCIAB4088-1GEA 58.3 EUR
TCIAB4088-1G TCIAB4088-5G
2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Benzylthio)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₂S
MW: 245.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661380
Numéro CAS: 112811-90-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C