Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-BOC-p-phenylenediamine, tert-Butyl (4-aminophenyl)carbamate, 4-(Boc-amino)aniline, N-Boc-1,4-phenylenediamine, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate
B4081-5G B4081-25G
TCIAB4081-5GEA 77 EUR
TCIAB4081-5G TCIAB4081-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043022
Numéro CAS: 71026-66-9
EINECS: 275-132-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C