(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4076-1G
B4076-5G
TCIAB4076-1GEA
55
EUR
TCIAB4076-1G
TCIAB4076-5G
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone ≥95.0% (par GC)
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formule:
C₁₀H₉BrO Point d'ébullition: 204°C |
Numéro MDL:
MFCD00019227 Numéro CAS: 6952-89-2 EINECS: 230-130-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |