Imprimer
4-Bromo-2-méthoxyphénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
B4056-5G B4056-25G
TCIAB4056-5GEA 74.8 EUR
TCIAB4056-5G TCIAB4056-25G
4-Bromo-2-méthoxyphénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00051937
Numéro CAS: 7368-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C