Imprimer
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
B4041-1G B4041-5G
TCIAB4041-1GEA 19.8 EUR
TCIAB4041-1G TCIAB4041-5G
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point de fusion: 179°C
Numéro MDL: MFCD03426665
Numéro CAS: 30766-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %