Imprimer
(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4026-1G B4026-5G
TCIAB4026-1GEA 17.6 EUR
TCIAB4026-1G TCIAB4026-5G
(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD06659481
Numéro CAS: 35418-16-7
EINECS: 252-555-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)