Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4022-5G B4022-25G
TCIAB4022-5GEA 66 EUR
TCIAB4022-5G TCIAB4022-25G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Numéro MDL: MFCD07782069
Numéro CAS: 133059-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C