Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4021-1G B4021-5G
TCIAB4021-1GEA 46.2 EUR
TCIAB4021-1G TCIAB4021-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Numéro MDL: MFCD01310981
Numéro CAS: 123843-67-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C