Imprimer
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
B4020-5G B4020-25G
TCIAB4020-5GEA 67.1 EUR
TCIAB4020-5G TCIAB4020-25G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142822
Numéro CAS: 102429-07-2
ONU: 2925
ADR: 4.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C