Imprimer
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
B4011-1G B4011-5G
TCIAB4011-1GEA 37.4 EUR
TCIAB4011-1G TCIAB4011-5G
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₀H₂₀NO₇P
Numéro MDL: MFCD02178893
Numéro CAS: 89524-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C