Imprimer
4-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
B4010-5G B4010-25G
TCIAB4010-5GEA 73.7 EUR
TCIAB4010-5G TCIAB4010-25G
4-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055529
Numéro CAS: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C