(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4006-5MG
B4006-25MG
TCIAB4006-5MGEA
86.9
EUR
TCIAB4006-5MG
TCIAB4006-25MG
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (par HPLC)
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime
Formule:
C₁₆H₁₀BrN₃O₂ Point de fusion: 300°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08705318 Numéro CAS: 667463-62-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.30 to 12.30 % |