Imprimer
5-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3999-1G B3999-5G
TCIAB3999-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3999-1G TCIAB3999-5G
5-Benzyl-D-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Benzyl-D-glutamate
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00063111
Numéro CAS: 2578-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1、AcOH)