Imprimer
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3989-5G B3989-25G
TCIAB3989-5GEA 37.4 EUR
TCIAB3989-5G TCIAB3989-25G
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Formule: C₂₀H₂₁NO₆
Numéro MDL: MFCD00077013
Numéro CAS: 3705-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1、MeOH)