Imprimer
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
B3980-1G B3980-5G
TCIAB3980-1GEA 40.7 EUR
TCIAB3980-1G TCIAB3980-5G
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00074997
Numéro CAS: 393-82-8
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %