Imprimer
Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-glycine Methyl Ester, Boc-Gly-OMe
B3975-5G B3975-25G
TCIAB3975-5GEA 27.5 EUR
TCIAB3975-5G TCIAB3975-25G
Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
Boc-glycine methyl ester
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00038267
Numéro CAS: 31954-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %