Imprimer
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
B3971-5G B3971-25G
TCIAB3971-5GEA 26.4 EUR
TCIAB3971-5G TCIAB3971-25G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00216581
Numéro CAS: 86953-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %