Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B3961-100MG
B3961-1G
TCIAB3961-100MGEA
135
EUR
TCIAB3961-100MG
TCIAB3961-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule:
C₁₆H₂₄BF₄Rh Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075045 Numéro CAS: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 ONU: 1759 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 44.50 to 49.00 % |