Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
B3936-1G
B3936-5G
TCIAB3936-1GEA
48.4
EUR
TCIAB3936-1G
TCIAB3936-5G
Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle
Formule:
C₇H₆BrClO₂S MW: 269.55 |
Numéro MDL:
MFCD00156129 Numéro CAS: 66176-39-4 ONU: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |