Imprimer
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-tert-Butyl N-Boc-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, N-Boc-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, Boc-Asp(OtBu)-OH
B3935-5G B3935-1G
TCIAB3935-5GEA 135 EUR
TCIAB3935-5G TCIAB3935-1G
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formule: C₁₃H₂₃NO₆
MW: 289.33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00076912
Numéro CAS: 1676-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.5 to +2.5 deg (c=1、MeOH)