Imprimer
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate, Decanedioic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester, Sebacic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester
B3924-5G B3924-25G
TCIAB3924-5GEA 41.8 EUR
TCIAB3924-5G TCIAB3924-25G
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (par GC)
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
Formule: C₃₀H₅₆N₂O₄
Point d'ébullition: 222°C
Numéro MDL: MFCD00134706
Numéro CAS: 41556-26-7
EINECS: 255-437-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %