Imprimer
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ser(tBu)-OH
B3917-5G B3917-1G
TCIAB3917-5GEA 149 EUR
TCIAB3917-5G TCIAB3917-1G
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-tert-Butyl-L-serine
Formule: C₇H₁₅NO₃
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD00066088
Numéro CAS: 18822-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=1, H2O)