Imprimer
3,3'-Bithiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Bithienyl
B3906-1G B3906-5G
TCIAB3906-1GEA 94.6 EUR
TCIAB3906-1G TCIAB3906-5G
3,3'-Bithiophène ≥98.0% (par GC)
3,3'-Bithiophène
Formule: C₈H₆S₂
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00041214
Numéro CAS: 3172-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C