4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Boc-4-Abz-OH, 4-(Boc-amino)benzoic Acid
B3898-5G
B3898-25G
TCIAB3898-5GEA
20.9
EUR
TCIAB3898-5G
TCIAB3898-25G
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formule:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237.3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037428 Numéro CAS: 66493-39-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |