1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
B3895-100MG
B3895-1G
TCIAB3895-100MGEA
17.6
EUR
TCIAB3895-100MG
TCIAB3895-1G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (par HPLC)
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formule:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ MW: 476.44 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00036255 Numéro CAS: 85233-19-8 Merck Index: 14,00957 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Chelometric back titration) | min. 90.0 % |