tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B3892-1G
B3892-5G
TCIAB3892-1GEA
45.1
EUR
TCIAB3892-1G
TCIAB3892-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par GC, azote total)
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₀N₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD02180953 Numéro CAS: 91419-48-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |