Imprimer
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3873-1G B3873-5G
TCIAB3873-1GEA 33 EUR
TCIAB3873-1G TCIAB3873-5G
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179019
Numéro CAS: 137076-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 32.0 to 37.0 deg-C