Imprimer
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3864-5G B3864-25G
TCIAB3864-5GEA 49.5 EUR
TCIAB3864-5G TCIAB3864-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00239415
Numéro CAS: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318112db7ebb15e728f958a3e300fdf1d47ab494&vid=318112db7ebb15e728f958a3e300fdf1d47ab494&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C