Bis(aminomethyl)norbornane (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B3852-25G
B3852-500G
TCIAB3852-25GEA
17.6
EUR
TCIAB3852-25G
TCIAB3852-500G
Bis(aminomethyl)norbornane (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Formule:
C₉H₁₈N₂ |
Numéro CAS:
56602-77-8 EINECS: 260-280-7 ONU: 2735 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomers) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |