Imprimer
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine, Boc-cyclohexyl-Gly-OH, BOC-L-α-cyclohexylglycine, N-Boc-L-2-cyclohexylglycine, Boc-Chg-OH
B3839-1G B3839-5G
TCIAB3839-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3839-1G TCIAB3839-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid ≥98.0% (par HPLC)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.3 g/mol
Point de fusion: 83°C
Numéro MDL: MFCD00133638
Numéro CAS: 109183-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, MeOH)