Imprimer
4-Bromopiperidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3830-5G B3830-1G
TCIAB3830-5GEA 89.1 EUR
TCIAB3830-5G TCIAB3830-1G
4-Bromopiperidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromopiperidine hydrobromide
Formule: C₅H₁₁Br₂N
MW: 244.9600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191858
Numéro CAS: 54288-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C