Imprimer
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Tetramethylenebismaleimide, 1,1'-(Butane-1,4-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione), N,N'-Tetramethylenedimaleimide, BMB, 1,4-Di(maleimido)butane
B3805-100MG B3805-1G
TCIAB3805-100MGEA 58.3 EUR
TCIAB3805-100MG TCIAB3805-1G
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane)
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 206°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318342
Numéro CAS: 28537-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %